無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
品質水準
形状
solution
包装
pkg of 10 mL (50x)
メーカー/製品名
Roche
濃度
50 ×
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
mycoplasma, tested
100 EU/mL endotoxin (LAL test)
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
詳細
Nutridoma-CS は、懸濁液に添加すると細胞増殖を促進する血清代替溶液です。その主成分は、環状糖を有するβ-D-キシロピラノースで、血清のない懸濁液中でも細胞の増殖を可能にします。
アプリケーション
内容
50倍濃縮液、孔径0.2μmのメンブレンでろ過滅菌済み、生化学的に明確な組成;アルブミン、インスリン、トランスフェリン、数種類のサイトカイン、コレステロール源、およびその他の明確に定めた有機および無機化合物からなる無血清培地のサプリメント。Nutridoma-CS にはヒトのタンパク質が含有されています。
50倍濃縮液、孔径0.2μmのメンブレンでろ過滅菌済み、生化学的に明確な組成;アルブミン、インスリン、トランスフェリン、数種類のサイトカイン、コレステロール源、およびその他の明確に定めた有機および無機化合物からなる無血清培地のサプリメント。Nutridoma-CS にはヒトのタンパク質が含有されています。
Nutridoma™-CSは、ヒト胚性幹細胞(hESC)細胞株の培養のためのNeurobasal培地用のサプリメントです。
ハイブリドーマ細胞の培養におけるウシ胎児血清(FBS)の代替品のための生化学的に明確に定めたサプリメント。Nutridoma-CS は、SP2/0-、P3x63Ag8.653-、および NS-1 由来のハイブリドーマの増殖を支援します。これは、フィーダー細胞を含まない無血清細胞培養での選択およびクローニング操作中に新たに融合したハイブリドーマの増殖を最適化するために特別に処方されています。
単位の定義
エンドトキシン(LAL):100 EU/mL、マイコプラズマ検査済
物理的形状
溶液(50 倍濃度、pH 7.4);滅菌済み。タンパク質濃度は、2%(1 倍)のワーキング濃度で 1 mg/mL 未満です。
調製ノート
ワーキング濃度:Nutridoma-CS(50 倍)を基礎培地で 1:50(v/v)に希釈します。RPMI 1640 の使用を強く推奨します。最終タンパク質濃度は、1 mg/mL 未満です。最終培地は L-グルタミンとβメルカプトエタノールも含有する必要があります。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
法的情報
Nutridoma is a trademark of Roche
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nature biotechnology, 28(4), 361-364 (2010-03-31)
Undifferentiated human embryonic stem cells (hESCs) are currently propagated on a relatively small scale as monolayer colonies. Culture of hESCs as floating aggregates is widely used for induction of differentiation into embryoid bodies. Here we show that hESC lines can
Gastroenterology, 125(1), 89-97 (2003-07-10)
Early detection of hepatocellular carcinoma (HCC) is critical for successful treatment. However, the differential diagnosis between HCC and benign hepatic lesions is sometimes difficult and new biochemical markers for HCC are required. It has been reported that glypican-3 (GPC3) messenger
Cellular reprogramming, 16(3), 185-195 (2014-05-09)
Four normal-karyotype human embryonic stem cell (hESC) lines were generated using the same protocol and maintained under identical conditions. Despite these precautions, gene expression patterns were found to be dissimilar among the four lines. The observed differences were typical of