詳細
水銀フリーのech2o® UVランプは有機化合物の光酸化に使用されます。
Milli-Q® IQ 7000およびMilli-Q® IQ 7003/05/10/15純水製造装置で使用。
Milli-Q® IQ 7000およびMilli-Q® IQ 7003/05/10/15純水製造装置で使用。
アプリケーション
このUVランプで処理した水は、有機汚染物質が少なく、有機物感受性のすべての用途(HPLCなど)に適しています。
特徴および利点
この独自の水銀フリーech2o®UVランプは、波長172 nmで発光するキセノンエキシマ(励起二量体)技術を用いて、有機汚染物質の酸化を確実に行います。
法的情報
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany