Key Documents
ZFC0NN5QQ
Milli-Q
コネクター(5 m)
Connects two PODs, for Milli-Q® IQ/IX series
別名:
POD-PODコネクター(5 m)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
NACRES:
JA.13
特徴
For POD to POD connection
ケーブルL
5 m
適合性
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この5 m POD-PODコネクターは、Milli-Q® IQ 7000およびMilli-Q® IQ 7003/05/10/15純水製造装置では1台のQ-POD®ディスペンサーと別のQ-POD®ディスペンサーを接続するため、またMilli-Q® IQ 7003/05/10/15およびMilli-Q® IX 7003/05/10/15純水製造装置では1台のE-POD®ディスペンサーと別のE-POD®ディスペンサーを接続するために使用する設置付属品です。
アプリケーション
この5 m POD-PODコネクターは、Milli-Q® IQ 7000、Milli-Q® IQ 7003/05/10/15およびMilli-Q® IX 7003/05/10/15純水製造装置で使用する、設置付属品です。油圧および電気系統の配線が5 m長のスリーブにまとめられています。2 mタイプもあります。
特徴および利点
このコネクターによって、Q-POD®またはE-POD®から5 m離れた別のQ-POD®またはE-POD®に連続して設置することができます。チューブとケーブルを1つの白いスリーブにまとめることで、すっきりとした設置と一体化が実現しています。
法的情報
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany