主要文書
ZLXLP0D01
Milli-Q
ループ-採水ポイント-インター-T-バルブ
Additional loop point to make a second Point of Delivery on the water distribution loop
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
詳細
この付属品キットには、送水ループで2番目の採水ポイントを作成するための部品が含まれています。通常、送水ループには少なくとも1つの使用ポイントがあります。この付属品は、追加の採水ポイントを作成するために必要です。キットには、インターコネクター「I」ホースバーブ3/8"(10x16チューブの固定用)、インターコネクター「T」3/8"、Oetickerリング、インターコネクター壁固定用ブラケット(「T」インターコネクターの壁固定用)、インターコネクター用クランプ、およびボールバルブが含まれています。
アプリケーション
送水ループに2番目の採水ポイントを追加するため
特徴および利点
ループ-採水ポイント-インター-T-バルブ - ZLXLP0D01用純正付属品
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany