主要文書
YY160123P
Millipore
PLJ 12-inch Cartridge Housing Code 0 Rc 3/4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161525
eCl@ss:
32031603
物質
fluoroelastomer seal
stainless steel head (SCS14)
stainless steel housing (SUS316)
stainless steel plug (SUS316)
stainless steel spring(s) (SUS316)
利用可能性
available only in Japan
パラメーター
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
H
38.9 cm (15.3 in.)
入口幅・出口幅
13 cm (5.1 in.)
フィッティング
base-dome connection O-ring (5-238)
Rc 1/4 drain/vent connection
Rc 1/4 gauge port connection
Rc 3/4 inlet/outlet connection
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
適合性
for use with One 12-inch Code 0 Cartridge Filter
詳細
Device Configuration: T-型
特徴および利点
Surface Finish, Exterior: ヘッド:電解研磨鋳肌12S程度、ボウル:#180ヘアーライン
Surface Finish, Wetted: ヘッド:電解研磨鋳肌12S程度(O-リングシール面;機械加工)、ボウル:#180ヘアーライン