主要文書
XX802GT50
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 3/8 in. ID, Tygon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
Tygon®
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
L
15.25 m (50 ft)
直径
3.75 mm
調製ノート
Sterilization Method
Non-autoclavable
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.