Key Documents
XX8000T23
Millipore
Tubing, 1/8 in. I.D. x 7.6 m, 30 psi, Tygon
Peristaltic pump use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
Tygon®
パラメーター
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
内径
0.32 cm (0.125 in.)
L
7.6 m (25 ft)
外径
0.64 cm (0.25 in.)
6.4 mm
アプリケーション
ペリスタルチック ポンプ用
調製ノート
Sterilization Method
Non-autoclavable
法的情報
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.