Merck
XX8000025
Millipore
Tubing, 1/4 in. I.D.x 7.6 m, silicone
Peristaltic pump use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
silicone
パラメーター
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
内径
6.4 mm (0.25 in.)
L
7.6 m (25 ft)
外径
9.5 mm (0.375 in.)
アプリケーション
ペリスタルチック ポンプ用