主要文書
XX8020EL0
Millipore
Fixed Speed Peristaltic Pump, 115 V/60 Hz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
AC/DC入力
115 V, 60 Hz
物質
polysulfone head (for pump)
silicone tubing
stainless steel chassis
steel case (painted)
steel head (for pump)
H
15 cm
L
20 cm
7.6 m
W
10 cm
Tubing O.D. × I.D.
3/8 in. × 3/16 in.
重量
3.6 kg (7.9 lb)
輸送温度
ambient
原理
Pressure