詳細
programmable up to 99 steps
メーカー/製品名
Lambda Laboratory Instruments
パラメーター
.000167-10 mL/min flow rate
適合性
suitable for (fermentation, bio cultures, chemical synthesis; fraction collection)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Multiflowペリスタルティックポンプは Preciflowポンプの持つすべての利点を持ち、さらに流速を最大99ステップまでプログラムすることができます。流速をゼロにプログラムすることにより、ポンプのスイッチのオンオフがタイマーなしでできます。
5 mのシリコンチューブ(3/5 mm)付き。
All LAMBDAペリスタルティックポンプは同じ以下の特徴を持っています:
All LAMBDAペリスタルティックポンプは以下の自動アプリケーションに使用できます:
5 mのシリコンチューブ(3/5 mm)付き。
- マイクロプロセッサ付きの、プログラム可能なステッピングモーターは、流速の高い正確性を保証します。
- ベアリング付きのローラーの交換により、摩擦と機械的ひずみが減少し、結果的によりよいポンプの効率が得られ、チューブの使用期限を大幅に延長できます。
- 非対称のポンプヘッドは脈動を減少させます。
- 小さい設置面積なので、卓上のスペースを節約できます。
All LAMBDAペリスタルティックポンプは同じ以下の特徴を持っています:
- 0:1000の範囲でのデジタルスピードコントロール
- アナログリモートコントロールON/OFFおよびフルレンジスピードコントロール(0~10 V)
- RS 485インターフェース(オプション)
- 非常に小さな寸法:10.5(W) × 9.5(H) × 10.5(D) cm
- 非常に静かな運転
- メインはスイッチング電源90-240 V/AC、50-60 Hzに差込み、アウトプットは12 V/DC
- 長寿命で、ストッパーなしの低価格チュービング
- 安全性はCEおよびIEC 1010/1準拠
All LAMBDAペリスタルティックポンプは以下の自動アプリケーションに使用できます:
- 発酵
- 生物培養
- 化学合成
- フラクションコレクション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z678430-1EA | 4061833582350 |