主要文書
XX8000024
Millipore
チューブ、3/16 インチ内径 x 7.6 m、シリコーン
Peristaltic pump use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
silicone
パラメーター
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
内径
4.8 mm (0.1875 in.)
L
7.6 m (25 ft)
外径
9.5 mm (0.374 in.)
アプリケーション
ペリスタリックポンプの使用
調製ノート
滅菌方法
オートクレーブ可能