Merck
XX42PSG01L
Millipore
Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
メーカー/製品名
Pellicon®
品質水準
パラメーター
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
H
60 cm (23.5 in.)
L
18 cm
W
20 cm
重量
3.2 kg
フィッティング
3/4 in. sanitary clamp
特徴および利点
The Mini holder and Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany