Merck
XX42P0K80
Millipore
Pellicon® ステンレススチールホルダーアセンブリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
物質
316 stainless steel assembly
品質水準
包装
1 ea of
パラメーター
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
L × H × W
28 cm (11 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.)
重量
24 kg (52 lb)
詳細
Pellicon® ステンレススチールホルダーアセンブリ
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany