Merck
XX1614700
Millipore
Millipore MilliSolveキット
47 mm, Bottle-to-Bottle Filtration System
別名:
Millipore キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
PTFE tubing
anodized aluminum clamp(s)
borosilicate flask (with ground joint)
borosilicate glass base
borosilicate glass cap
borosilicate glass cover
borosilicate glass funnel(s)
silicone sleeve (for alignment)
stainless steel forceps
品質水準
メーカー/製品名
MilliSolve
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
12.5 cm
フラスコ容量
2 L
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Millipore MilliSolveろ過システム - キット
47 mm、Bottle-to-Bottleろ過システム
Millipore MilliSolveろ過システムは、真空下で液体クロマトグラフィーバッファーと溶媒をろ過するために設計されています。このシステムは0.45 µmメンブレンフィルターを使用して、カラム寿命を縮める可能性のある粒子を除去します。Millipore MilliSolveシステムを使用した真空ろ過は、バッファーから溶存ガスの大部分も除去するため、気泡がLC装置に干渉するリスクが軽減されます。自動連続ろ過なので、ろ過の進行につれてファネルに液体を追加する必要はありません。ろ過は閉鎖系で行われます。これは危険な液体をろ過する際には重要です。オープンファネルろ過が必要な場合は、真空カバーを300 mLファネルに交換します。
本品は、以下の品目から構成されるキットです:
(カタログ番号-説明)
XX1614705 - Milliporeすりガラス接続フラスコ、2 L、円錐底
XX1514702 - Milliporeガラスベースおよびキャップ、47 mm、ガラスフリットサポート
XX1614701 - Milliporeガラスカバー47 mm、Millipore MilliSolveキット用
XX1014703 - Milliporeスプリングクランプ、47 mm、アルミニウム製
XT1200000 - Millipore溶媒/バッファー用チューブ、PTFE、70 cm
XX1014704 - Milliporeガラスファネル、300 mL、47 mm、ホウケイ酸、すりガラスシール
ALIGNED05 - Milliporeアライメントガイド、47 mm、5/PK
特長・利点:
•自動で連続的な溶媒およびバッファーろ過により、ろ過中に液を注入する必要なし
• 2 Lレシーバーフラスコは保管用のプラグとチューブ付きで、ろ過したバッファーを移す必要がなく、労力を軽減し、汚染リスクも軽減
•円錐状の2 Lフラスコ底により、ろ過した溶媒やバッファーをすべて使用可能
用途:
移動相の調製、バッファーろ過
原理
真空