Merck
SJLHM4710
Millipore
Millicup-LCR、0.45 µm、親水性PTFE、非滅菌
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PTFE LCR membrane.
別名:
0.45 µm Millicup-LCR, Hydrophilic PTFE Filter, Non-Sterile Millicup
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millicup
パラメーター
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L process volume
3 L sample volume
50 °C max. temp.
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
120 mm
直径
8.4 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
11.5 cm2
漏斗容量
300 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
フィッティング
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Millicupフィルターユニットは、HPLCおよびその他の分析技術に使用される溶媒およびバッファー(最大3 L)の迅速かつ効果的なろ過を提供します。
特長・利点:
•準備やクリーンアップを行わないことで時間を節約
•低タンパク質結合の親水性デュラポアPVDF、疎水性フルオロポアPTFE、親水性LCR PTFEメンブレンで利用可能
•超クリーンな設計と安全な操作
用途:
移動相の調製、バッファーろ過