Merck
WX0003
Supelco
OmniTrace Ultra
別名:
aa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
41104213
bp:
100 °C (lit.)
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
テクニック
ICP: suitable
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
溶解性
water: miscible (completely)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached LDPE bottles. Each LDPE bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
WX0003-6:
WX0003-2:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
水 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280