Merck
WBLUF0020
Millipore
Immobilon Forte Western HRP基質 20 mL
Western blotting, dot/slot blotting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
結合体
peroxidase conjugate
品質水準
包装
pkg of 20 mL
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
膜面積
200 cm2 , membrane coverage
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
詳細
あらかじめ混合され、すぐに使用できる状態の化学発光HRP検出用試薬
アプリケーション
イムノブロッティングにおいて使用。
ウエスタンブロッティング、ドット/スロットブロッティング
包装
200 cm2に1本
品質
この試薬は、ウエスタンブロッティングにおいてさまざまな抗体を用いた検出の範囲と感度を最適化するために調整されています。
保管および安定性
室温で出荷日から1年間安定です。過酸化水素を含有しています。換気のよい場所で使用してください。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
WBLUF0020:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.