Merck
VCTP01300
Millipore
Isoporeメンブレンフィルター
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
別名:
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.1 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
フィルタ直径
13 mm
厚さ
25 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
泡立ち点
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:VCTP
アプリケーション
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
注意
オートクレーブ後には流速の低下が生じる可能性があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13