Merck
GTTP02500
Millipore
Isoporeメンブレンフィルター
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
別名:
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
フィルタ直径
25 mm
厚さ
25 μm
重量分析抽出物
<1%
white
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
泡立ち点
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoporeメンブレンは、ポリカーボネート製のトラックエッチングしたスクリーンフィルターであり、メンブレン表面で試料を観察するすべての解析にお勧めです。Isoporeメンブレンには、光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いた空中浮遊汚染物質やその他の粒子の分析における独自の利点があります。Isoporeメンブレンは、より明確に試料観察が行えるように、表面が滑らかなガラス状になっているポリカーボネートフィルムから構成されます。メンブレンのユニークな製造プロセスにより、正確な孔の直径と一貫した孔径が確保されており、試料をサイズごとに正確に分離できます。タールおよび灰の重量は低く一定であるため、マッチドウェイトフィルターは常に必要なわけではありません。
特長・利点:
•メンブレンの構造により、表面に粒子が保持され、計数と解析が簡単に行えます
•Isoporeメンブレンは染色されないため、バックグラウンド干渉が抑えられます
•非吸湿性なので、迅速に乾燥でき、サンプル分析時間が短縮できます
•半透明の物質は透過光顕微鏡のために清澄化する必要がありません。茶色の製品もあります。
アプリケーション:
空気モニタリング、落射蛍光顕微鏡、走化性アッセイ
フィルターコード:GTTP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • SEM分析
  • 無菌性試験
  • マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
注意
オートクレーブ後、流速の低下が生じる場合があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany