Merck
GTTP14250
Millipore
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
Isopore メンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
直径
142 mm
フィルタ直径
142 mm
厚さ
25 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
泡立ち点
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isopore メンブレンはポリカーボネートフィルムで構成され、表面は滑らかでガラス状です。そのため、光学顕微鏡や電子工学でサンプルをより鮮明に観察することができます。空気中の汚染物質の分析に有用です。また、Isopore メンブレンの孔径は、精密かつ一定です。このため、落射蛍光顕微鏡や走化性アッセイへの応用が考えられます。
アプリケーション
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • SEM 分析
  • 無菌性試験マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
Isopore メンブレンフィルターは以下の用途に使用されています:
  • 砂が混入した複合材料からの呼吸可能な粒子の分離
  • 海水からの粒子状有機物(POM)のろ過
  • 海水サンプルからの原核生物バイオマスの濃縮
特徴および利点
  • 表面に粒子を保持し、計数・分析が容易。
  • バックグラウンド干渉の少ない Isopore メンブレン。
  • 乾燥が速く、サンプル分析時間が最短。
  • 半透明の材質。
  • 茶色の製品もあります。
注意
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Bacterial assemblages of the eastern Atlantic Ocean reveal both vertical and latitudinal biogeographic signatures
Friedline CJ, et al.,
Biogeosciences (Online), 9(6) (2012)
Silvia Vidal-Melgosa et al.
Nature communications, 12(1), 1150-1150 (2021-02-21)
The formation of sinking particles in the ocean, which promote carbon sequestration into deeper water and sediments, involves algal polysaccharides acting as an adhesive, binding together molecules, cells and minerals. These as yet unidentified adhesive polysaccharides must resist degradation by