Merck
ATTP01300
Millipore
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.8 μm孔径
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
別名:
Isoporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
直径
13 mm
フィルタ直径
13 mm
厚さ
25 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
泡立ち点
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 反射型顕微鏡
  • SEM分析
  • 重量分析
  • 空気モニタリング
  • アスベストモニタリング
  • マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany