Merck
すべての画像(4)
主要文書
TZNFVSP20
Millipore
Steritest® サンプリングニードルフリーバルブ
sterile; ethylene oxide treated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
JA.12
認証
USP 88
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
包装
box of 10 units (2 valves per package)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
詳細
Steritest® サンプリングニードルフリーバルブは、® Neoデバイスに設置する付属品として設計されています。このバルブには、オスのルアースリップと、セプタム付きのメスのルアーロックを備えています。ニードルのないオスのルアーでバルブを作動することができます。
独自の設計により、無菌性試験中の培地充填後の無菌設置(アイソレーター内)が可能です。培地のサンプリングが計画されているときに設置が推奨されます。
設置後は、ルアーシリンジを通してキャニスター内部の培地にアクセス可能です。Steritest® キャニスターから採取した培地はさらに以下に使用することができます:
  • インキュベーション中または後に検出された濁度
  • 迅速検出法の使用(例:ATP測定)
アプリケーション
Steritest® サンプリングニードルフリーバルブは、無菌性試験におけるインキュベーション中または後のキャニスターからの培地のアリコートを採取するために使用されます。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany