Merck
TX1202
Supelco
Triethylamine
HPLC
別名:
Triethylamine, acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)3N
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
204-469-4
アッセイ:
≥99.5% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
90 °C/1013 hPa
蒸気圧:
72 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
72 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
clearAPHA: ≤20
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
転移温度
flash point -11 °C
溶解性
133 g/L
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
UV吸収
λ: 254 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
HPLC
アナリシスノート
Appearance: Clear, free of particulate matter
Assay: 99.5% min
Color (APHA): 20 max
Identity (IR-spectrum): Conforms
UV Absorbance (0.1%, water, 254 nm): 0.10AU max
UV Absorbance (0.1%, water, 280 nm): 0.04AU max
UV Absorbance (0.1%, water, 300 nm): 0.02AU max
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX1202-901:
TX1202-3:
TX1202-1:
TX1202-5:
試験成績書(COA)