グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.8% (GC)
≥99.8%
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChI Key
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
52517-10ML:
52517-VAR:
52517-50ML:
52517-1ML-KC:
52517-10X1ML:
52517-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック