Merck
TX1060
Supelco
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications
別名:
1,2,4-Trichlorobenzene, acs solvents
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,2,4-C6H3Cl3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
204-428-0
bp:
213.5 °C/1013 hPa
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
1.3 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (corrected for water content, GC)
フォーム
liquid
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
APHA: ≤10
bp
213.5 °C/1013 hPa
mp
17 °C
転移温度
flash point 99 °C
溶解性
0.049 g/L
密度
1.45 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications
アナリシスノート
Assay (GC, corrected for water content)99.0% minColor (APHA)10 maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsTitrable acid0.0003meq/g maxWater (H2O)0.02% max
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX1060-901:
TX1060-30:
TX1060-5:
試験成績書(COA)