Merck
TSTP01300
Millipore
ポリカーボネートメンブレンフィルター、3.0 μm孔径
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
別名:
Isoporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
直径
13 mm
フィルタ直径
13 mm
厚さ
22 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
泡立ち点
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
詳細
Isoporeメンブレンは、ポリカーボネート製のトラックエッチドスクリーンフィルターで、メンブレンの表面のサンプルを観察するすべての分析に推奨されます。Isoporeメンブレンは、光学または電子顕微鏡法を用いた気中浮遊汚染物質などの粒子の分析において明らかにメリットがあります。Isoporeメンブレンは、滑らかなガラスのような表面のポリカーボネート製フィルムで作られるため、サンプルをはっきりと観察できます。独自のメンブレン製造工程により、正確な孔径と一貫した孔サイズが確保され、サイズごとの正確なサンプル分離を実現します。タールおよび灰分の重量が低く一定であるため、マッチドウエイトフィルターは通常必要とされません。
特長・利点:
•メンブレン構造により表面に微粒子が保持されるため、計数と解析が容易になっています
•Isoporeメンブレンは染色されないため、バックグラウンド干渉が低くなっています
•非吸湿性で、迅速な乾燥が可能であり、サンプル分析時間が短縮されます
•透明度の高い素材ですので、透過光学顕微鏡で透明度を確認する必要がありません。褐色のメンブレンもあります
用途:
空気モニタリング、落射蛍光顕微鏡検査、走化性アッセイ
フィルターコード:TSTP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
注意
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany