主要文書
TR-1005
Sigma-Aldrich
Cloning Cylinder, 10 mm x 10 mm diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.75
メーカー/製品名
Specialty Media
品質水準
入力
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
輸送温度
ambient
詳細
Store at ambient temp.
アプリケーション
Research Category
細胞培養
包装
10 sterile cylinders/60mm dish