Merck
SYMBDTH01
Millipore
Steritest® Symbio廃液トレイ
For 2 canisters, LFH pump
別名:
出口
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
物質
316 stainless steel container (drain tray)
EPDM rubber seal
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
詳細
Steritest® Symbio廃液トレイには、ステンレススチール製のキャニスターホルダー、プラスチック製の集液容器、シールが含まれています。このトレイは、2つのキャニスターのLFHポンプ用に設計されています。Steritest® Symbio LFHポンプは、層流フード、バイオセーフティキャビネット、クリーンルーム、さらにはアイソレーターの中など、さまざまな検査環境用に設計されています。
アプリケーション
Steritest® Symbio廃液トレイは、ワークフローを合理化し、無菌試験中の安全性を高めるための、Steritest®Symbio LFHポンプの付属品です。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下の用途に設定されています