Merck
すべての画像(4)
主要文書
SYMBBTH01
Millipore
Steritest® Symbioボトルホルダー(バスケットおよび支持ロッド)
for use with Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
別名:
ボトルマウント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
物質
316L stainless steel container (316 L)
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
詳細
Steritest® Symbioボトルホルダーは、限られたスペースの環境で容易にアクセスできるように、人間工学に基づき、ポンプヘッドの周囲に簡単に配置できます。本ボトルホルダーにはバスケットと支持ロッドが含まれます。ボトルホルダーバスケットの高さおよび方向は、使いやすいように調節できます。
アプリケーション
Steritest® Symbioボトルホルダーは、Steritest® Symbioポンプの付属品であり、無菌試験中にボトルを置くために使用されます。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany