Merck
SX0420
Supelco
塩化ナトリウム
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-598-3
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
200
300
認証
meets USP/NF
蒸気圧
1.3 hPa ( 865 °C)
アッセイ
≥99.0% (silver nitrate titration)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
溶解性
358 g/L
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
微量陽イオン
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay (argentometric)99.0% minBarium (Ba)Passes test (about 0.001%)Bromide (Br)0.01% maxCalcium (Ca)0.002% maxChlorate and nitrate (as NO3)0.003% maxHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodide (I)0.002% maxIron (Fe)2ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxPotassium (K)0.005% maxSulfate (SO4)0.004% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-9.0
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SX0420-3:
SX0420-20:
SX0420-22:
SX0420-1:
SX0420-5:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2