Merck
SW03A47FF3
Millipore
Milligard® 0.2 µm nominal, OptiScale® Capsule
filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47, pore size 0.2 μm
別名:
Optiscale Capsule Filter Milligard 0.2 μm 3/4 in. TC/TC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
polypropylene support
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 47
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
prefiltration: suitable
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
17.7 cm2
入口接続部直径
3/4 in.
出口接続部直径
3/4 in.
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Milligard®
ポアサイズ
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カプセル
特徴および利点
Format: Single Layer
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
調製ノート
Sterilization Method
121 °C 60 分のオートクレーブ滅菌3回; インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥100 mL
法的情報
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2