Merck
SVVLA25NB6
Millipore
Durapore® 0.1 µm、オプティスケール(OptiScale)®カプセル
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2
別名:
Durapore® 0.1 μm Optiscale 25mm NB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 25
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
3.9 cm (1.52 in.)
直径
3.1 cm (1.2 in.)
ろ過面積
3.5 cm2
不純物
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm
入力
sample type liquid
フィッティング
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
輸送温度
ambient
詳細
デバイス構成:カプセル
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:細菌の
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:タンパク質精製
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:OptiScale®-25ユーザーガイドの「Installation」および「Wetting」セクションを参照してください
  • 保管について:OptiScale®-25ユーザーガイドを参照してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすデュラポア(Durapore)® メンブレンを用いて製造されました。
滅菌方法
123 °Cで60分のオートクレーブ滅菌1回
アナリシスノート
TOC/導電性
滅菌および制御された15 mL水洗浄後、サンプルはUSPあたり500 ppb TOC未満<64>、USPあたり1.3 µS/cm未満<64>を示しました。
この製品は、注射液中粒子に関するUSP<78>試験を実施し、合格しています。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13