Merck
SVHLA47HH3
Millipore
Durapore® 0.45 µm、オプティスケール(OptiScale)®カプセル
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
別名:
Optiscale Capsule Filter Durapore 0.45 μm 1/4 in. HB/HB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 47
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
bioburden reduction: suitable
L
3.70 in.
W
2.75 in.
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
17.7 cm2
入口接続部直径
1/4 in.
出口接続部直径
1/4 in.
不純物
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
輸送温度
ambient
詳細
デバイス構成:カプセル
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物の保持:細菌
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:タンパク質精製
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:OPTISCALE®-25のユーザーガイドの「設置と湿潤方法」セクションを参照してください
  • 保管について:OPTISCALE®-25のユーザーガイドを参照してください
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
滅菌方法
126 °Cで60分のオートクレーブ滅菌3回、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
≥100 mLの水洗浄後、USP酸化物質検査の要件に適合
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13