製品名
Millipore Express® SHR、OptiScale® カプセル, OptiScale® 47
物質
polyethersulfone
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 47
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
テクニック
sterile filtration: suitable
カートリッジの長さ(公称)
3.70 in. (94 mm)
入口接続部直径
1/4 in.
出口接続部直径
1/4 in.
Matrix
Millipore Express® SHR
ポアサイズ
0.1 μm
フィッティング
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイス構成:カプセル
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:バイオプロセシング
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用上の注意:MILLIPORE EXPRESS®メンブレンフィルターのユーザーガイドの「湿潤方法」を参照してください
- 保管について:MILLIPORE EXPRESS®メンブレンフィルターのユーザーガイドを参照してください
- 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany