Merck
STC31THN01
Millipore
Lynx® ST
1" Lynx® ST Connector, 1.5" TC inlet and 1" hose barb outlet - 1pk
別名:
Steam-To aseptic connector. Connect hard piped equipment with single use tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
eCl@ss:
32010310
物質
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Lynx®
パラメーター
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi)
2.4 bar max. pressure (35 psi) (operating pressure)
20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi)
200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
L × W
15.8 cm (6.21 in.) × 6.0 cm (2.38 in.)
フィッティング
1.5 in. Tri-Clover inlet
1 in. outlet hose barb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
滅菌方法
ガンマ線対応50 kGyまで、135 °C、30分の蒸気滅菌を2回(閉鎖ポジションで)
法的情報
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany