Key Documents
STC21THN
Millipore
Lynx® ST
Enables integration of steamable hard piped process equipment with disposable sterile fluid paths
別名:
1/2 inch Lynx® ST Connector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
eCl@ss:
32010310
物質
Lynx® polyetherimide connections (USP Class VI, 21CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21CFR)
silicone seal
品質水準
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Lynx®
パラメーター
<135 °C temperature (closed)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 4-40 °C (during actuation)
2.4 bar max. differential pressure (35 psid) at 4-40 °C
23 L/min flow rate at 0.6 bar
38 L/min flow rate at 1.8 bar
4-40 °C temperature (open)
8 L/min flow rate at 0.1 bar
テクニック
protein purification: suitable
H
95.25 mm
L
91.4 mm
W
50.8 mm
envelope L × W × H
95.25 mm (3.75 in.) × 50.8 mm (2 in.) × 91.44 mm (3.6 in.)
フィッティング
1.5 in. fractional Tri-Clover inlet
1/2 in. outlet hose barb
アプリケーション
蒸気滅菌可能な硬質配管プロセス装置にディスポーザブル滅菌送液経路を組み入れ可能にする
調製ノート
Sterilization Method
50 kGyまでのガンマ線照射に耐性:135 ℃、30分の蒸気滅菌を2回(閉鎖ポジションで)
法的情報
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany