Merck
SLGPR33RB
Millipore
Millex®ポリエーテルスルホンシリンジフィルター
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
別名:
0.22 μm PESシリンジフィルター, Millex-GPシリンジフィルター, Millipore Express® PESシリンジフィルター, ポリエーテルスルホンシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
品質水準
詳細
Female Luer-Lok/Male Luer slip
無菌性
γ-irradiated
sterile
製品種目
Millex®
特徴
hydrophilic
包装
pk of 250
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
≥150 mL/min water flow rate at 30 psi (2.1 bar)
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
H
27 mm
直径
33 mm
容量
200 mL
green
マトリックス
Millipore Express®
ポアサイズ
0.22 μm
入力
tissue culture medium
aqueous solution(s)
泡立ち点
≥59 psi, water
フィッティング
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
詳細
Millex®無菌シリンジフィルターは、有機溶媒、水溶液または空気/ガスの殺菌に最適です。品質と一貫性に優れていることから、Millexフィルターは多くのサンプル調製法から指定されています。Millexフィルターは、ホールドアップ体積が最小限で流量が高いだけでなく、高い作動圧に耐性を示し、幅広いサンプルおよび溶媒と化学的に適合するため、抽出可能不純物の浸出が最小限に抑えられます。
アプリケーション
組織培養培地、タンパク質溶液、または水溶液の滅菌。低タンパク質結合。
特徴および利点
  • メンブレンのタイプ、ハウジング、バリデーション評価に基づいてさまざまな用途にカスタマイズ
  • サンプルロスを最小限に抑える低抽出物および低吸収メンブレン
  • 高性能のニーズに応える高速流量と高動作圧力
その他情報
SLGP033RBが制限を受けている国では、この品目に直接交換できます。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany