Merck
SLFH033
Millipore
Millex® hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, non-sterile, diam. 33 mm
別名:
0.45 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FH syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
品質
MQ400
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
at ≥0.6 bar and 23 °C (bubble point; air with methanol)
max. inlet pressure (125 psi)
max. pressure at 8.6 bar
45 °C temperature (maximum)
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
27 mm
直径
33 mm
フィルタ面積
4.5 cm2
容量
100 mL
red
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type organic solution(s)
フィッティング
(Female Luer-Lok inlet,
male Luer-slip outlet)
詳細
Replaces SLFH025 25mm 0.45 μm hydrophobic PTFE Millex syringe filter. SLFH033 provides faster filtration of samples in organic solvents as compared to 25mm 0.45 μm hydrophobic PTFE syringe filters.
その他情報
For general laboratory use only
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
メンブレンフィルターについて学び、メンブレンを選択する際の考慮事項(化学適合性、孔径とMWCO、結合特性と光学特性、タンパク質と低分子被検体サンプル調製、HPLC、LC-MS、その他の分析用の抽出物など)について説明します。