物質
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
品質水準
詳細
Filter code Biomax 30
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
品質
400
パラメーター
0-50 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
6.8 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (Forward)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
L
20.6 cm (8.1 in.)
Membrane nominal area
0.1 m2
幅
5.6 cm , 2.2 in.
Matrix
Biomax®
ポアサイズ
30 kDa filter
pH範囲
1-14
アナリシスノート
法的情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SK1M012W01:
試験成績書(COA)