安全性情報
SK1M011W01
Millipore
Pellicon® 2カセットフィルター
NMWCO 10 kDa
別名:
Pellicon 2 B10K C 0.1M2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
polyethersulfone
品質水準
品質
400
メーカー/製品名
Pellicon®
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Membrane nominal area
0.1 m2
Matrix
Biomax®
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: Mini Cassette
特徴および利点
Type C screen (coarse screen)
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SK1M011W01:
試験成績書(COA)