物質
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
製品種目
Steritop®
特徴
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
max. temp. at 45 °C
詳細
2.4 mL (hold-up volume)
テクニック
sterile filtration: suitable
H
75 mm
キャパシティ
150 mL × 1000 mL
直径
9.5 cm
フィルタの容量
150 mL
フィルタ直径
73 mm
ろ過面積
40 cm2
Matrix
Express PLUS™
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
inlet thread(s)
38 mm (1 1/2 in.) thread
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。ここをクリックして、DfSスコアカードをご覧ください。
詳細についてはACT DATABASEをご覧ください。
詳細についてはACT DATABASEをご覧ください。
安心な作業と確実なろ過をStericup® とSteritop® のろ過システムで実現。
Stericup® EとSteritop® Eの滅菌フィルターは、真空滅菌ろ過のより環境にやさしい代替品となるようにデザインされており、プラスチックや包装を大幅に減らします。
この Steritop® E は、孔径 0.22 μm のポリエーテルスルホン(PES)メンブレンフィルターユニットを使用した 38 mm スレッドカラーです。 38 mmのスレッドは、メルクの培地ボトルおよびその他の標準的な市販培養ボトルの大半と直接接続できます。 2 リットル以下で、45 mm 網入りガラス製またはプラスチック製の回収ボトルを使用してください。
真空用にデザインされたガラス製またはブラスチック製のボトルのみを使用してください。
Stericup® EとSteritop® Eの滅菌フィルターは、真空滅菌ろ過のより環境にやさしい代替品となるようにデザインされており、プラスチックや包装を大幅に減らします。
この Steritop® E は、孔径 0.22 μm のポリエーテルスルホン(PES)メンブレンフィルターユニットを使用した 38 mm スレッドカラーです。 38 mmのスレッドは、メルクの培地ボトルおよびその他の標準的な市販培養ボトルの大半と直接接続できます。 2 リットル以下で、45 mm 網入りガラス製またはプラスチック製の回収ボトルを使用してください。
真空用にデザインされたガラス製またはブラスチック製のボトルのみを使用してください。
アプリケーション
Stericup® およびSteritop® システムは、最大限の流れを確保しながら起泡とタンパク質変性を抑えるように設計されており、 組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に 使用できます。
- 組織培養培地(添加物あり、なし)
- バッファー
- 生体液
研究用途に限ります。
特徴および利点
Steritop® E フィルターカラーには、製品識別が太字で表示され、構成や 孔径などのメンブレンの特性を簡潔に示しているため、アプリケーションに適した製品をすばやく選択することができます。
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany