SCT152
Firefly/Renilla Dual Luciferase Assay
Flash-type dual luciferase assay that allows measurement of both Firefly and Renilla luciferase activity in the same sample with high sensitivity and linearity.
別名:
Firefly Luciferase Assay, Dual Luciferase Assay, Bioluminescent Assay
About This Item
おすすめの製品
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
ambient
詳細
The Firefly/Renilla Dual Luciferase Assay allows measurement of both Firefly and Renilla luciferase activity in the same sample with high sensitivity and linearity. Firefly luciferase activity is measured first, then Renilla Luciferase Assay Buffer 2.0 is added to simultaneously quench firefly luciferase activity and measure Renilla luciferase activity. Renilla Luciferase Assay Buffer 2.0 quenches the firefly luciferase activity to the level of untransfected cells, allowing sequential measurement of firefly and Renilla luciferase activity in the same sample. This is a flash-type assay that requires luminescence to be measured immediately after adding the detection reagents to the luciferase sample. Firefly signal decays over the course of about 12 minutes, while Renilla signal decays over the course of about 2 minutes, although this may vary depending on enzyme levels.
アプリケーション
細胞シグナル伝達
Live Cell Dye
構成
2) Firefly Luciferase Assay Buffer 2.0 (CS224591): 15 mL
3) D-Luciferin (CS224551): 3 X 1 mg
4) Renilla Luciferase Assay Buffer 2.0 (CS224580): 15 mL
5) Aquaphile Coelenterazine (CS224581): 3 X 200 µg
物理的形状
保管および安定性
免責事項
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
Firefly luciferase is a widely used bioluminescent reporter for studying gene regulation and function. It is a very sensitive genetic reporter due to the absence of endogenous luciferase activity in mammalian cells or tissues.