Merck
SCT125
Millipore
GelGreen®核酸染色液(10,000倍濃縮)
GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
別名:
Fluorescent DNA gel stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.52
形状
liquid
テクニック
PCR: suitable
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for nucleic acid staining
検出方法
fluorometric
詳細
GelGreenは、ゲル染色用に特別に設計された、感度が高く安定した環境に安全な緑色蛍光核酸色素です。GelGreenは250~300 nmにUV吸収、500 nmを中心に強い吸収ピークがあります(図1)。したがって、GelGreenは、254 nmのUVトランスイルミネーターまたは可視光励起機能を備えたゲルリーダー(488 nmレーザーベースのゲルスキャナーまたはDark Readerなど)のいずれかに適合します。GelGreenはSYBR Safeよりもはるかに高感度です(図2)。不安定であることが知られているSYBR色素とは異なり、GelGreenは加水分解にも熱にも非常に安定です。
この色素は、ゲル染色における使用濃度を大きく上回る濃度でも、細胞毒性を示さず、変異原性も示しません。GelGreenは、CCRタイトル22「有害廃棄物の特性評価」に従って、環境安全性試験に合格しました。CCRタイトル22下でGelGreenは有害廃棄物に分類されません。
スペクトル特性
吸収:Dark Readerなどの標準的なトランスイルミネーター(254 nm)
発光:SYBRフィルターまたはGelStarフィルターなどのロングパスグリーンフィルター。
アプリケーション
GelRedは、毒性の高い臭化エチジウム(EtBr)の代わりに、アガロースゲルまたはポリアクリルアミドゲルでdsDNA、ssDNA、RNAを染色するよう設計された蛍光核酸染色法です。
核酸検出
研究のカテゴリー
細胞培養
研究のサブカテゴリー
生細胞色素
品質
スペクトル特性
吸収:Dark Readerなどの標準的なトランスイルミネーター(254 nm)
発光:SYBRフィルターまたはGelStarフィルターなどのロングパスグリーンフィルター。
物理的形状
液体
保管および安定性
GelGreenは、きわめて安定な色素です。GelGreenは室温で遮光して保存してください。低温では色素が沈殿してシグナルが低下したり、ゲル表面に沈殿物が生じたりすることがあります。この場合、溶液を45~50℃に2分間加熱し、ボルテックスで撹拌してください。遮光して保存してください。
法的情報
GelGreen is a registered trademark of Biotium Inc.
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
SCT125:
試験成績書(COA)