Merck
SCT084
Sigma-Aldrich
BioTracker MemBright 560 生細胞色素
別名:
オレンジ/赤, 生細胞イメージングプローブ, 生細胞膜プローブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.47
分子量
observed mol wt 1370.3 kDa
品質水準
包装
vial of 50 μL
メーカー/製品名
Millipore
成長モード
N/A
テクニック
cell based assay: suitable
flow cytometry: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
BioTracker Membright-560 生細胞色素は、オレンジ色から赤色のスペクトルで発光する「Turn-On」型蛍光プローブで、生細胞の細胞膜をイメージングします。
細胞膜に特異的なプローブは、細胞の境界を明確にするために不可欠です。Membright 色素は、自己消光したナノ粒子の状態で作動する、新しい蛍光発生メカニズムを使用しています。細胞膜に接触して伝播すると、蛍光がオンになり、バックグラウンドがほとんどない明るいシグナルを発します。Membright 生細胞膜プローブは、2 光子イメージング、超解像顕微鏡に適合し、生細胞または固定細胞で使用することができます。光安定性が高く、細胞毒性がないため、Membright プローブは長時間の生細胞イメージングに最適です。この細胞膜プローブの優れた特性により、様々な蛍光検出用途に使用することができます。
スペクトル特性
λex = 560 nm、発光範囲 567~750 nmで得られる蛍光像。
参考文献
Collot M et al. MemBright: A family of fluorescent membrane probes for advanced cellular imaging and neuroscience.Cell Chem. Biol. 2019, 26:600-614
アプリケーション
純度: > HPLC、HNMR、LC-MS、元素分析により 98% を確認しました。
特徴および利点
生細胞の細胞膜を効率的かつ選択的に標識できる赤色/オレンジ色の蛍光プローブです。 超解像顕微鏡に適しています。
物理的形状
マゼンタ色溶液
保管および安定性
長期保存は-20℃で、遮光して保存してください。
その他情報
生細胞蛍光イメージング、フローサイトメトリー
法的情報
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCT084:
試験成績書(COA)