Merck
SCT064
Sigma-Aldrich
BioTracker NTP-トランスポーター分子
Quick and efficient transport of labeled NTPs into cells for live cell imaging of DNA replication, synthesis, etc. Labeling of DNA with fluorescent NTPs is one of the essential methods in cell cycle analysis.
別名:
Cell cycle detection, Live cell imaging probe, Live cell imaging probe, Cell cylce probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
アッセイ
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
詳細
ヌクレオシド三リン酸(NTP)は、多くの細胞プロセスに関与する重要な代謝産物です。しかし、NTPは陰イオン性であるため、細胞膜を容易に通過できません。この障壁を克服するために、中性でより容易に輸送できる合成アナログが、細胞ベースのアッセイで一般的に使用されています。しかし、これらの合成アナログは活性代謝物への変換効率が非常に低くなっています。したがって、細胞内へのNTPの輸送を最適化する必要があります。
BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> NTPトランスポーター分子は、NTPに選択的に結合するための受容体部位と細胞浸透因子を有します。 本トランスポーターはNTPに結合して、細胞膜に明らかな損傷を与えたり細胞の生存能力を低下させたりすることなく、NTPを細胞内に迅速に移動させることができます。輸送されたNTPは複合体から速やかに遊離し、核内でDNAへの取込みに供されます。標識されたNTPは、生細胞イメージング、細胞増殖アッセイ、合成生物学研究、人工DNAの合成、細胞分裂の追跡、活性化抗ウイルスおよび抗がんヌクレオチドの研究などに使用できます。
アプリケーション
標識されたNTPを細胞内に迅速かつ効率的に輸送して、DNAの複製、合成などの生細胞イメージングを行います。蛍光NTPによるDNAの標識は、細胞周期解析に不可欠な方法の1つです。
生細胞蛍光イメージング
研究のカテゴリー
細胞イメージング
研究のサブカテゴリー
細胞周期、DNA複製および修復
DNA 損傷および修復
品質
純度: ≥ HNMR、LC-MS、HPLC、元素分析により98%と確認。
モル質量:3470.14 g/mol
物理的形状
凍結乾燥品
保管および安定性
BioTracker NTPトランスポーター分子は、-20°Cで、乾燥させ遮光して保存してください。
注記:開栓前にバイアルを軽く遠心分離してバイアルの底に内容物を集めます。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCT064:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zbigniew Zawada et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(31), 9891-9895 (2018-03-27)
Chemically modified nucleoside triphosphates (NTPs) are widely exploited as unnatural metabolites in chemical biology and medicinal chemistry. Because anionic NTPs do not permeate cell membranes, their corresponding neutral precursors are employed in cell-based assays. These precursors become active metabolites after
資料
Regulation of the cell cycle involves processes crucial to the survival of a cell, including the detection and repair of genetic damage as well as the prevention of uncontrolled cell division associated with cancer. The cell cycle is a four-stage process in which the cell 1) increases in size (G1-stage), 2) copies its DNA (synthesis, S-stage), 3) prepares to divide (G2-stage), and 4) divides (mitosis, M-stage). Due to their anionic nature, nucleoside triphosphates (NTPs), the building blocks of both RNA and DNA, do not permeate cell membranes.