安全性情報
SCT057
Sigma-Aldrich
BioTracker ERthermAC 温度感受性生細胞色素
別名:
生細胞イメージングプローブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171501
NACRES:
NA.32
テクニック
cell based assay: suitable
詳細
褐色脂肪細胞組織(BAT)は、ヒトの新生児、小児、成人にも存在することが示されています。BAT のエネルギー消費を刺激することは、肥満や糖尿病治療の新たな創薬ターゲットとなり得ると考えられており、そのための新たなメカニズムや物質の発見に対する関心が高まっています。しかし、画期的な治療法の開発には、BATの特徴的な機能を測定する技術が不可欠です。
BioTracker ERthermAC 感熱生細胞色素は、個々の褐色脂肪細胞における熱産生を画像化できる、BODIPY ベースの新しい色素です。この色素は、サイズが小さく、細胞への取り込みに優れ、細胞毒性が低く、光安定性に優れているため、生体適合性に優れています。この色素を用いて得られたデータは、ミトコンドリアの脱分極、酸素消費、細胞外酸性化速度を測定する従来の方法、また、calScreener を用いて得られた発熱量測定で得られたデータと同等です。
スペクトル特性:
  • 吸収:565 nm
  • 発光:分極したミトコンドリアで 590 nm(オレンジ/赤)
  • 発光:脱分極したミトコンドリアで 527 nm(緑色)
参考文献:
Kriszt R et al. Optical visualization of thermogenesis in stimulated single-cell brown adipocytes.Sci Rep.2017 May 3;7(1):1383.
アプリケーション
用途:生細胞蛍光イメージング
褐色脂肪細胞での熱産生を可視化する生細胞イメージング用感熱色素。
品質
純度:≥HNMR、LC-MS、HPLC、元素分析により98%と確認。
モル質量:541.28 g/mol
その他情報
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
法的情報
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCT057:
試験成績書(COA)