安全性情報
SCME003
Sigma-Aldrich
EndoGRO-MV-VEGF完全培地キット
別名:
VEGF culture media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
製品種目
Chemicon®
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type endothelial cells
保管温度
2-8°C
詳細
EndoGRO培地製剤は、HUVEC、大動脈内皮細胞、その他のヒト大血管および微小血管内皮細胞など、多くの種類の内皮細胞に最適な細胞培養環境を提供します。これらの培地は、優れた細胞形態を維持しながら、市販の血清含有培地と同等以上の速度で内皮細胞を増殖させることが示されています。安定性を高めるため、培地は特別に設計されたUV保護用シュリンクラップに包装されており、汚染を防ぐのに役立つ温度ゲージも同梱されています。EndoGRO培地には、実験結果に影響を及ぼす可能性のある細胞ストレスやマスキング効果を引き起こすと考えられる抗菌薬およびフェノールレッドは含まれていません。さまざまな用途および細胞培養の要件に対応する4種類の培地組成をご用意しています。
アプリケーション
EndoGRO-MV-VEGFは、ヒト微小血管内皮細胞の迅速な増殖を目的とした低血清製剤です。
EndoGRO-MV-VEGFは、ヒト微小血管内皮細胞の迅速な増殖を目的とする低血清製剤です。
EndoGRO-MV-VEGF完全培地キットは、ヒト微小血管内皮細胞の迅速な増殖を目的とした低血清製剤です。
構成
  • EndoGRO基本培地(SCME-BM)
  • サプリメントキット(SCME003-S)
保管および安定性
基本培地(SCME-BM)は、2~8ºCで保存してください。EndoGRO培地は特別なUV保護包装によって光損傷から保護されていますが、ユーザーは培地を長時間の光ばく露から保護するように注意する必要があります。サプリメントキット(SCME003-S)は、-20ºCで保存してください。
その他情報
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
Jan Code
SCME003:
試験成績書(COA)