包装
vial of >1X10⁶ cells
メーカー/製品名
Millipore
成長モード
N/A
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
liquid nitrogen
保管温度
−196°C
アプリケーション
- 各バイアルには>1X106個の生存細胞が含まれています。
- 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのHuman Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
- 細胞は、ヒト起源であること、およびラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、ヒトおよびヒト以外の霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination Clearパネルによる評価に従って検証されています
- 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
膵臓がんは北米では4番目に多いがん死の原因であり、予後が最も悪いがんの1つです。この腫瘍の90%以上は膵管上皮に由来するものです1。原発腫瘍が小さく限局性であっても、予後はやはり不良であり、化学療法や放射線療法の有効性は限られています2。特に膵管上皮細胞の発がんを背景とすると、膵臓がんの根底にある遺伝子変化の生物学的意義の研究と理解において動的モデルの利用可能性は依然としてきわめて重要です。
不死化HPDE6c7細胞株は、膵管上皮細胞のほぼ正常な遺伝子型と表現型を示します3。HPDE6c7細胞は、正常なKi-ras、p53、C-myc、およびp16INK4A遺伝子型を保持していますが、p53の機能的経路は欠損しています3。HPDE6c7細胞株は膵管細胞の発がんや膵島細胞分化の分子基盤の研究に有用です。HPDE6c7細胞は膵管上皮の多目的モデルであり、ヒト膵臓がんの化学予防戦略の開発を促進しています。
出典
ヒトパピローマウイルス(HPV)-16のE6E7遺伝子を発現するレトロウイルスベクターの感染により遺伝子型が変化した、63歳女性の正常ヒト膵管由来HPDE6c7細胞3。
参考文献
1.Am J Pathol 1996, 148(6): 1763-1770.
2.Am J Pathol 1998, 153(1): 263-269.
3.Am J Pathol 2000, 157(5): 1623-1631.
不死化HPDE6c7細胞株は、膵管上皮細胞のほぼ正常な遺伝子型と表現型を示します3。HPDE6c7細胞は、正常なKi-ras、p53、C-myc、およびp16INK4A遺伝子型を保持していますが、p53の機能的経路は欠損しています3。HPDE6c7細胞株は膵管細胞の発がんや膵島細胞分化の分子基盤の研究に有用です。HPDE6c7細胞は膵管上皮の多目的モデルであり、ヒト膵臓がんの化学予防戦略の開発を促進しています。
出典
ヒトパピローマウイルス(HPV)-16のE6E7遺伝子を発現するレトロウイルスベクターの感染により遺伝子型が変化した、63歳女性の正常ヒト膵管由来HPDE6c7細胞3。
参考文献
1.Am J Pathol 1996, 148(6): 1763-1770.
2.Am J Pathol 1998, 153(1): 263-269.
3.Am J Pathol 2000, 157(5): 1623-1631.
特徴および利点
HPDE6c7細胞は膵管上皮の多目的モデルであり、ヒト膵臓がんの化学予防戦略の開発を促進しています。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
その他情報
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comにお問い合わせください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCC442:
試験成績書(COA)