Merck
SCC291
Sigma-Aldrich
SHSY-5Y Tet-ON誘導型α-シヌクレイン神経芽腫細胞株
Human
別名:
SHSY-5Y Tet-ON誘導型α-シヌクレイン神経芽腫細胞株
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
製品名
SHSY-5Y Tet-ON誘導型α-シヌクレイン神経芽腫細胞株,
由来生物
human
包装
pkg of >1X10⁶ vials
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
成長モード
N/A
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
≤ − 140°C
詳細
SHSY-5Y Tet-ON誘導型α-シヌクレイン神経芽腫細胞株は、ドパミン作動性神経生物学とα-シヌクレイン病理学の両方のモデルとしての役割を果たします。SHSY-5Y細胞は、レチノイン酸で処置すると誘導されてニューロンタイプ細胞に分化し、神経の機能と分化の研究を可能にします。4 SHSY-5Y細胞はカテコールアミンを分泌するため、ドパミン作動性ニューロンのモデルとしての役割を果たします。SHSY-5Y TetON α-シヌクレイン誘導型細胞株は、ドキシサイクリンによる処置によって誘導可能なα-シヌクレイン構造体を包含するため、神経分化前後のα-シヌクレインの過剰発現をコントロールできます。5 この構造体は、誘導因子が不在の場合の発現漏れを防止するtetリプレッサーも誘導します。この特異な細胞株は、パーキンソン病の基礎的細胞生理と治療開発の両方にとって優れたモデルです。
アプリケーション
•各バイアルには ≥ 1X10⁶の生存細胞が含まれています。•SHSY-5Y Tet-ON誘導型-シヌクレイン神経芽腫細胞は、ヒト起源であること、およびマウス、ラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、およびヒト以外の霊長類の種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination Clearパネルによる評価に従って検証されています。 •細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのHuman Essential CLEARパネルの感染症に関して陰性であることがテストされています。•細胞はマイコプラズマに関して陰性であることがテストされています。
パーキンソン病は最も一般的な神経変性運動障害1であり、ドパミン作動性ニューロンの進行性変性に起因します。パーキンソン病患者の脳の病理学的特徴は、タンパク質α-シヌクレインのミスフォールド凝集体の蓄積です。2 α-シヌクレインの凝集体は、レビー小体型認知症とアルツハイマー病にも関与しています。3 パーキンソン病などの神経変性疾患の発症機序を完全に調べるには動物モデルが必要ですが、パーキンソン病の病理の特徴的な側面を反映する細胞モデルは、神経変性疾患の多面的特徴を理解する上で非常に価値が高く、また標的治療の開発にも有用です。SHSY-5Y Tet-ON誘導型α-シヌクレイン神経芽腫細胞株は、ドパミン作動性神経生物学とα-シヌクレイン病理学の両方のモデルとしての役割を果たします。SHSY-5Y細胞は、レチノイン酸で処置すると誘導されてニューロンタイプ細胞に分化し、神経の機能と分化の研究を可能にします。4 SHSY-5Y細胞はカテコールアミンを分泌するため、ドパミン作動性ニューロンのモデルとしての役割を果たします。SHSY-5Y TetON α-シヌクレイン誘導型細胞株は、ドキシサイクリンによる処置によって誘導可能なα-シヌクレイン構造体を包含するため、神経分化前後のα-シヌクレインの過剰発現をコントロールできます。5 この構造体は、誘導因子が不在の場合の発現漏れを防止するtetリプレッサーも誘導します。この特異な細胞株は、パーキンソン病の基礎的細胞生理と治療開発の両方にとって優れたモデルです。由来 SHSY-5Y Tet-ON誘導型-シヌクレイ細胞株は、-シヌクレインcDNAカセットとCMVプロモーターを含む構造体により、Tet-ON反応エレメントのコントロール下で安定的にトランスフェクトされます。5 親のSHSY-5Y細胞株は、4歳の女性の転移性神経芽腫を起源としています。6参考文献1.Falkenburger BH, Saridaki T, Dinter E. J Neurochem 2016;139 (Suppl 1):121-130.2.Balestrino R, Schapira AHV.Eur J Neurol 2020; 27(1):27-42.3.Twohig D, Nielsen HM.Mol Neurodegener 2019; 14(1):23. 4.Agholme L et al. J Alzheimer′s Dis 2010; 20(4):1069-1082.5.Vasquez V, Mitra J, Perry G, Rao KS, Hegde ML.J Alzheimer′s Dis 2018; 66(2):453-460.6.Biedler JL, Helson L, Spengler BA.Cancer Res 1973; 33(11):2643-2652.
特徴および利点
SHSY-5Y Tet-ON誘導型α-シヌクレイン神経芽腫細胞株は、ドパミン作動性神経生物学とα-シヌクレイン病理学の両方のモデルとしての役割を果たします。
保管および安定性
細胞は、使用まで液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
その他情報
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCC291:
試験成績書(COA)