詳細
Cell line type: Cancer Cells
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
詳細
微生物培養物の微生物汚染は、研究室にとって共通の懸念事項です。微生物汚染の検出とモニタリングには、特に、多くの培養物を維持し、貴重な検体を保存する場合、しばしば多大な時間、労力、費用を要します。様々な微生物汚染に対して、効率的で費用対効果が高く、高感度な方法により検出が容易になり、汚染のない培養物を確保できるため、その価値は非常に高いものです。
THP-1 NF-κB-eGFP 細胞株は、微生物汚染を検出するための、シンプルかつ高感度な生物学的アッセイとして、Toll 様受容体(TLR)シグナル伝達経路を利用します。一連のTLRタンパク質は、細菌種間で保存されている固有の分子シグネチャーを認識し、転写因子 NF-κB を活性化します。THP-1 NF-κB-eGFP 細胞は、マイコプラズマとグラム陰性細菌LPSに対して高い感受性を示します(1)。THP-1 NF-κB-eGFP細胞を、汚染された培養液の上清と24時間インキュベートすると、eGFPレポーターの発現が活性化され、フローサイトメトリーや光学顕微鏡で簡単に検出することができます(1)。培養物中にアムホテリシンBが存在すると、レポーター遺伝子も誘導されます。
由来:
THP-1 NF-κB-eGFP 細胞株は、NF-κB-eGFP レポーターコンストラクトを安定的にトランスフェクトした THP-1 細胞の単一細胞クローンから樹立されました(1)。親 THP-1 細胞株は、急性単球性白血病に罹患した1歳男児の末梢血から樹立されました(2)。
参考文献:
1. PLOS One.2017; 12(5): e0178220
2. Int J Cancer.1980; 26(2): 171-176.
THP-1 NF-κB-eGFP 細胞株は、微生物汚染を検出するための、シンプルかつ高感度な生物学的アッセイとして、Toll 様受容体(TLR)シグナル伝達経路を利用します。一連のTLRタンパク質は、細菌種間で保存されている固有の分子シグネチャーを認識し、転写因子 NF-κB を活性化します。THP-1 NF-κB-eGFP 細胞は、マイコプラズマとグラム陰性細菌LPSに対して高い感受性を示します(1)。THP-1 NF-κB-eGFP細胞を、汚染された培養液の上清と24時間インキュベートすると、eGFPレポーターの発現が活性化され、フローサイトメトリーや光学顕微鏡で簡単に検出することができます(1)。培養物中にアムホテリシンBが存在すると、レポーター遺伝子も誘導されます。
由来:
THP-1 NF-κB-eGFP 細胞株は、NF-κB-eGFP レポーターコンストラクトを安定的にトランスフェクトした THP-1 細胞の単一細胞クローンから樹立されました(1)。親 THP-1 細胞株は、急性単球性白血病に罹患した1歳男児の末梢血から樹立されました(2)。
参考文献:
1. PLOS One.2017; 12(5): e0178220
2. Int J Cancer.1980; 26(2): 171-176.
アプリケーション
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comにお問い合わせください。
品質
- 各バイアルには>=1X106個の生存可能な細胞が含まれています。
- 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのHuman Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
- 細胞は、ヒト起源であること、およびラット、マウス、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、非ヒト霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEAR パネルによる評価に従って検証されています。
- 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
- 細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
本品には遺伝子組換え生物(GMO)が含まれています。EU内でGMOは、欧州議会と欧州理事会の指令2001/18/ECおよび2009/41/EC、ならびに各加盟国における国内実施によって規制されています。この法律では、{HCompany}に対し、お客様およびGMOが取り扱われた施設に関する特定の情報を要請することを義務付けています。エンドユーザー宣言書(EUD)はこちらをクリックしてください。メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCC223:
試験成績書(COA)